2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49666-1G PC49666-5G PC49666-250MG
APOSPC49666-1GEA 2270 DKK
APOSPC49666-1G APOSPC49666-5G APOSPC49666-250MG
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Formel: C₄H₆F₂O
Kogepunkt: 134…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797748
CAS-nummer: 509072-57-5
UN nummer: 1987
ADR: 3,III