2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49655-1G PC49655-5G
APOSPC49655-1GEA 1310 DKK
APOSPC49655-1G APOSPC49655-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527448
CAS-nummer: 123572-58-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III