(2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49646-1G PC49646-5G
APOSPC49646-1GEA 426 DKK
APOSPC49646-1G APOSPC49646-5G
(2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 97%
(2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115992
CAS-nummer: 22902-84-7