2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49644-25G PC49644-5G PC49644-1G
APOSPC49644-25GEA 1660 DKK
APOSPC49644-25G APOSPC49644-5G APOSPC49644-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Molekylvægt: 243.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025361
CAS-nummer: 916420-44-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II