Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4964-1G PC4964-25G PC4964-5G
APOSPC4964-1GEA 164 DKK
APOSPC4964-1G APOSPC4964-25G APOSPC4964-5G
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Smeltepunkt: 28…29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458104
CAS-nummer: 878207-28-4