4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49639-1G PC49639-25G PC49639-5G
APOSPC49639-1GEA 197 DKK
APOSPC49639-1G APOSPC49639-25G APOSPC49639-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847049
CAS-nummer: 133541-45-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III