1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49630-1G PC49630-5G
APOSPC49630-1GEA 437 DKK
APOSPC49630-1G APOSPC49630-5G
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Formel: C₆H₂BrFN₂O₄
Smeltepunkt: 93 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024181
CAS-nummer: 400-91-9