Lanthan(III)fluorid, anhydrous 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Lanthanum trifluoride
PC4960-100G PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA 1100 DKK
APOSPC4960-100G APOSPC4960-500G
Lanthan(III)fluorid, anhydrous 99,9%
Lanthanum(III) fluoride
Formel: F₃La
Molekylvægt: 195.9 g/mol
Kogepunkt: 2230 °C
Smeltepunkt: 1493 °C
Massefylde: 5.936 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011073
CAS-nummer: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8