1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-25GEA 818 DKK
APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molekylvægt: 220.00 g/mol
Kogepunkt: 65…70 °C
Smeltepunkt: 27…29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09955454
CAS-nummer: 7087-65-2