(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49584-1G PC49584-5G
APOSPC49584-1GEA 1370 DKK
APOSPC49584-1G APOSPC49584-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226623
CAS-nummer: 21249-93-4