2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49550-1G PC49550-250MG PC49550-5G
APOSPC49550-1GEA 513 DKK
APOSPC49550-1G APOSPC49550-250MG APOSPC49550-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂F₅N
Kogepunkt: 82…83 °C/400mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16610846
CAS-nummer: 1215034-77-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III