2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49549-5G PC49549-25G
APOSPC49549-5GEA 1700 DKK
APOSPC49549-5G APOSPC49549-25G
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Smeltepunkt: 163…168 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09031174
CAS-nummer: 851386-31-7