Isopropyl trifluoracetat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4954-25G PC4954-100G PC4954-500G
APOSPC4954-25GEA 208 DKK
APOSPC4954-25G APOSPC4954-100G APOSPC4954-500G
Isopropyl trifluoracetat 99%
Isopropyl trifluoracetat
Formel: C₅H₇F₃O₂
Kogepunkt: 73 °C/749mmHg
Smeltepunkt: < –78 °C
Massefylde: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –8 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013566
CAS-nummer: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II