3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49536-1G PC49536-500MG
APOSPC49536-1GEA 1970 DKK
APOSPC49536-1G APOSPC49536-500MG
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₃ClF₃N
Kogepunkt: 24 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11840989
CAS-nummer: 1135283-18-9