1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromobenzal fluoride
PC49528-100G PC49528-25G
APOSPC49528-100GEA 8290 DKK
APOSPC49528-100G APOSPC49528-25G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₅BrF₂
Molekylvægt: 207.02 g/mol
Kogepunkt: 100 °C/53mmHg
Massefylde: 1.604 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657964
CAS-nummer: 51776-71-7