5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49527-1G PC49527-5G PC49527-10G
APOSPC49527-1GEA 164 DKK
APOSPC49527-1G APOSPC49527-5G APOSPC49527-10G
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185815
CAS-nummer: 1214377-42-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III