5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4951-1G PC4951-500MG
APOSPC4951-1GEA 7930 DKK
APOSPC4951-1G APOSPC4951-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉ClF₃N₃O₃
Molekylvægt: 323.66 g/mol
Smeltepunkt: 161…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00202620
CAS-nummer: 251097-82-2