4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49504-1G PC49504-250MG
APOSPC49504-1GEA 6320 DKK
APOSPC49504-1G APOSPC49504-250MG
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22041637
CAS-nummer: 1372103-92-8