3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4948-1G PC4948-5G
APOSPC4948-1GEA 698 DKK
APOSPC4948-1G APOSPC4948-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formel: C₄H₂ClF₆I
Kogepunkt: 124…125 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093304
CAS-nummer: 240122-22-9