2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4943-1G
PC4943-500MG
APOSPC4943-1GEA
6000
DKK
APOSPC4943-1G
APOSPC4943-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile
Formel:
C₁₆H₉ClF₃N₃ Molekylvægt: 335.72 g/mol Smeltepunkt: 104…106 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00664465 CAS-nummer: 303152-93-4 |