2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4943-1G PC4943-500MG
APOSPC4943-1GEA 6000 DKK
APOSPC4943-1G APOSPC4943-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile
Formel: C₁₆H₉ClF₃N₃
Smeltepunkt: 104…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664465
CAS-nummer: 303152-93-4