1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4941-1G PC4941-500MG PC4941-5G
APOSPC4941-1GEA 3050 DKK
APOSPC4941-1G APOSPC4941-500MG APOSPC4941-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid
Smeltepunkt: 158…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664543
CAS-nummer: 339099-14-8