4-Fluor-m-anisaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
PC4939-25G PC4939-5G PC4939-100G
APOSPC4939-25GEA 676 DKK
APOSPC4939-25G APOSPC4939-5G APOSPC4939-100G
4-Fluor-m-anisaldehyd 98%
4-Fluor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molekylvægt: 154.14 g/mol
Smeltepunkt: 58…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143320
CAS-nummer: 128495-46-5