3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49375-1G PC49375-5G PC49375-10G
APOSPC49375-1GEA 262 DKK
APOSPC49375-1G APOSPC49375-5G APOSPC49375-10G
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formel: C7H4FIO
Molekylvægt: 250.0100 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782055
CAS-nummer: 1003709-57-6