1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-(4-Chlorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
PC4937-5G PC4937-10G PC4937-25G
APOSPC4937-5GEA 698 DKK
APOSPC4937-5G APOSPC4937-10G APOSPC4937-25G
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formel: C₁₀H₆ClF₃O₂
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00511276
CAS-nummer: 18931-60-7