1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4935-1G PC4935-500MG
APOSPC4935-1GEA 3260 DKK
APOSPC4935-1G APOSPC4935-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₅H₈ClF₃N₂O
Smeltepunkt: 132…134 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00664496
CAS-nummer: 338770-32-4