2-Fluor-4-trifluormethylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49349-25G PC49349-5G
APOSPC49349-25GEA 3080 DKK
APOSPC49349-25G APOSPC49349-5G
2-Fluor-4-trifluormethylpyridin 97%
2-Fluor-4-trifluormethylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
Kogepunkt: 102…106 °C
Massefylde: 1,355 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879262
CAS-nummer: 118078-66-3
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III