(3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49342-1G PC49342-5G PC49342-10G
APOSPC49342-1GEA 1530 DKK
APOSPC49342-1G APOSPC49342-5G APOSPC49342-10G
(3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 98%
(3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molekylvægt: 234.17 g/mol
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025416
CAS-nummer: 916421-04-0