3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49341-1G PC49341-5G PC49341-10G
APOSPC49341-1GEA 1090 DKK
APOSPC49341-1G APOSPC49341-5G APOSPC49341-10G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Molekylvægt: 215.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025415
CAS-nummer: 916421-02-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III