1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4934-1G PC4934-500MG PC4934-5G
APOSPC4934-1GEA 4000 DKK
APOSPC4934-1G APOSPC4934-500MG APOSPC4934-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide
Formel: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
Smeltepunkt: 174…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172258
CAS-nummer: 303150-23-4