3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49339-10G PC49339-5G PC49339-1G
APOSPC49339-10GEA 3470 DKK
APOSPC49339-10G APOSPC49339-5G APOSPC49339-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃O
Molekylvægt: 269.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025414
CAS-nummer: 916421-00-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 II