3'-(Trifluoromethyl)acetophenon 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49336-25G PC49336-500G
APOSPC49336-25GEA 0 DKK
APOSPC49336-25G APOSPC49336-500G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenon 96%
3'-(Trifluoromethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Kogepunkt: 198…200 °C
Massefylde: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000391
CAS-nummer: 349-76-8