1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4933-1G PC4933-500MG PC4933-5G
APOSPC4933-1GEA 4000 DKK
APOSPC4933-1G APOSPC4933-500MG APOSPC4933-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Molekylvægt: 365.79 g/mol
Smeltepunkt: 113…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172259
CAS-nummer: 303150-26-7