4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49329-1G PC49329-5G PC49329-25G
APOSPC49329-1GEA 469 DKK
APOSPC49329-1G APOSPC49329-5G APOSPC49329-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660249
CAS-nummer: 886500-93-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II