4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49321-100G PC49321-25G PC49321-5G
APOSPC49321-100GEA 1430 DKK
APOSPC49321-100G APOSPC49321-25G APOSPC49321-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₃
Molekylvægt: 186.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23098941
CAS-nummer: 1075705-01-9