Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC49313-250MG PC49313-1G
APOSPC49313-250MGEA 393 DKK
APOSPC49313-250MG APOSPC49313-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 205.136 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698093
CAS-nummer: 588702-68-5