3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49300-1G PC49300-25G PC49300-5G
APOSPC49300-1GEA 305 DKK
APOSPC49300-1G APOSPC49300-25G APOSPC49300-5G
3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
3-Bromo-5-fluoroaniline
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779529
CAS-nummer: 134168-97-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III