Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate
PC49297-1G
PC49297-25G
PC49297-5G
APOSPC49297-1GEA
164
DKK
APOSPC49297-1G
APOSPC49297-25G
APOSPC49297-5G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₆FNO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10566813 CAS-nummer: 946126-94-9 |