5-Fluor-o-toluidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
PC49276-100G PC49276-1KG PC49276-500G
APOSPC49276-100GEA 295 DKK
APOSPC49276-100G APOSPC49276-1KG APOSPC49276-500G
5-Fluor-o-toluidin 97%
5-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 98…100 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 37…40 °C
Massefylde: 1.13
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007764
CAS-nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III