4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC49274-1G
PC49274-5G
PC49274-10G
APOSPC49274-1GEA
1700
DKK
APOSPC49274-1G
APOSPC49274-5G
APOSPC49274-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅BrF₄O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660256 CAS-nummer: 86256-50-0 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |