3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC49272-1G PC49272-5G
APOSPC49272-1GEA 872 DKK
APOSPC49272-1G APOSPC49272-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid 98%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₄O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660226
CAS-nummer: 886499-99-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II