2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4927-1G PC4927-500MG PC4927-5G
APOSPC4927-1GEA 2070 DKK
APOSPC4927-1G APOSPC4927-500MG APOSPC4927-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₁₆H₁₂ClF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172216
CAS-nummer: 338407-18-4