2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49261-10G PC49261-1G PC49261-5G PC49261-25G
APOSPC49261-10GEA 2190 DKK
APOSPC49261-10G APOSPC49261-1G APOSPC49261-5G APOSPC49261-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
Molekylvægt: 188.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116032
CAS-nummer: 878001-20-8