2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4926-1G PC4926-500MG PC4926-5G
APOSPC4926-1GEA 2070 DKK
APOSPC4926-1G APOSPC4926-500MG APOSPC4926-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile
Formel: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
Smeltepunkt: 107…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172210
CAS-nummer: 338407-06-0