4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 164 DKK
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09030643
CAS-nummer: 112279-72-8