4-Brom-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49241-1G PC49241-25G PC49241-5G
APOSPC49241-1GEA 808 DKK
APOSPC49241-1G APOSPC49241-25G APOSPC49241-5G
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
Smeltepunkt: 47…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037472
CAS-nummer: 861928-27-0