Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49233-25G PC49233-5G
APOSPC49233-25GEA 0 DKK
APOSPC49233-25G APOSPC49233-5G
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Formel: C₆H₁₁FO₂
Kogepunkt: 122…126 °C
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062432
CAS-nummer: 55816-69-8
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III