3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49196-1G PC49196-5G PC49196-25G
APOSPC49196-1GEA 197 DKK
APOSPC49196-1G APOSPC49196-5G APOSPC49196-25G
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Molekylvægt: 153.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19053256
CAS-nummer: 55805-13-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III