4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC49188-100MG
PC49188-1G
PC49188-250MG
APOSPC49188-100MGEA
164
DKK
APOSPC49188-100MG
APOSPC49188-1G
APOSPC49188-250MG
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₅BF₃NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12198140 CAS-nummer: 1310405-06-1 |