4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49179-1G PC49179-25G PC49179-5G
APOSPC49179-1GEA 164 DKK
APOSPC49179-1G APOSPC49179-25G APOSPC49179-5G
4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
4-Fluoro-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038714
CAS-nummer: 2105-96-6